Drukuj
Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-oxobutanoate, Ethyl 2-oxobutyrate
OR904493-100G OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA 2030 PLN
APOSOR904493-100G APOSOR904493-25G
Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.143 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03265336
Numer CAS: 15933-07-0