Drukuj
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR904351-1G OR904351-250MG OR904351-5G
APOSOR904351-1GEA 0 PLN
APOSOR904351-1G APOSOR904351-250MG APOSOR904351-5G
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine
Formuła: C₈H₈N₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11603433
Numer CAS: 120711-81-1