Drukuj
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 145 PLN
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formuła: C₁₀H₈BrNO₂
Temp. topnienia: 170…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00590200
Numer CAS: 372089-59-3