Drukuj
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
OR904259-100G OR904259-1KG OR904259-500G OR904259-5G OR904259-25G
APOSOR904259-100GEA 472 PLN
APOSOR904259-100G APOSOR904259-1KG APOSOR904259-500G APOSOR904259-5G APOSOR904259-25G
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Ethylene glycol monovinyl ether
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 143 °C
Gęstość: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192151
Numer CAS: 764-48-7
Jednostka: 3271
ADR: 3 III