Drukuj
Kwas 2-metoksynikotynowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR9042-25G OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA 94.6 PLN
APOSOR9042-25G APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
Kwas 2-metoksynikotynowy 98%
Kwas 2-metoksynikotynowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. topnienia: 146…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085110
Numer CAS: 16498-81-0