Drukuj
3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9037-100G OR9037-25G
APOSOR9037-100GEA 168 PLN
APOSOR9037-100G APOSOR9037-25G
3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
3-Methoxy-2-nitropyridine
Formuła: C₆H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 73…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00222276
Numer CAS: 20265-37-6