Drukuj
1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR903626-10G OR903626-25G OR903626-1G OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA 911 PLN
APOSOR903626-10G APOSOR903626-25G APOSOR903626-1G APOSOR903626-5G
1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
1,8-Dihydroxynaphthalene
Formuła: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Temp. topnienia: 137…143 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042701
Numer CAS: 569-42-6