Drukuj
2-Amino-5-nitrobenzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 124 PLN
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitryl 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitryl
Formuła: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.14 g/mol
Temp. topnienia: 200…207 °C
Temp. Zapłonu: 234 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007362
Numer CAS: 17420-30-3