Drukuj
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 110 PLN
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Formuła: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251.9100 g/mol
Temp. topnienia: 165…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234048
Numer CAS: 84539-34-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III