Drukuj
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dimethyl-5-nitropyridine
OR9032-10G OR9032-1G OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA 3570 PLN
APOSOR9032-10G APOSOR9032-1G APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 116…118 °C/0.9mmHg
Temp. topnienia: 20…21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05982051
Numer CAS: 1074-99-3