Drukuj
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 110 PLN
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 162…164 °C
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002293
Numer CAS: 500-66-3