Drukuj
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, H-Tle-OMe·HCl, H-Tle-OMe.HCl
OR903118-100G OR903118-25G OR903118-5G
APOSOR903118-100GEA 2030 PLN
APOSOR903118-100G APOSOR903118-25G APOSOR903118-5G
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181.7 g/mol
Temp. topnienia: 183 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040604
Numer CAS: 63038-27-7