Drukuj
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9030-250MG OR9030-1G
APOSOR9030-250MGEA 1320 PLN
APOSOR9030-250MG APOSOR9030-1G
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formuła: C₇H₉NO
MW: 123.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08272851
Numer CAS: 27296-77-1