Drukuj
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-3,4-dimethylpyridine
OR902657-1G OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA 1230 PLN
APOSOR902657-1G APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Formuła: C7H10N2
MW: 122.1700 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02247162
Numer CAS: 823-39-2