Drukuj
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR902639-1G OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA 1100 PLN
APOSOR902639-1G APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00749304
Numer CAS: 72145-01-8