Drukuj
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9023-1G OR9023-250MG OR9023-5G
APOSOR9023-1GEA 348 PLN
APOSOR9023-1G APOSOR9023-250MG APOSOR9023-5G
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol
Formuła: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 286.9 °C
Temp. topnienia: 82.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020120
Numer CAS: 18979-60-7