Drukuj
Tribromek tetrabutyloamonu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 644 PLN
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tribromek tetrabutyloamonu 97%
Tribromek tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆Br₃N
Temp. topnienia: 71…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012110
Numer CAS: 38932-80-8
Jednostka: 1759
ADR: 8,III