Drukuj
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR902103-1G OR902103-25G OR902103-5G
APOSOR902103-1GEA 621 PLN
APOSOR902103-1G APOSOR902103-25G APOSOR902103-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formuła: C₉H₆N₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09863419
Numer CAS: 1152822-31-5