Drukuj
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Bromopyridine-2,4-diol
OR902060-10G OR902060-1G OR902060-5G
APOSOR902060-10GEA 4640 PLN
APOSOR902060-10G APOSOR902060-1G APOSOR902060-5G
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one
Formuła: C5H4BrNO2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11101040
Numer CAS: 96245-97-5