Drukuj
4-Hydroksynikotynian metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4-hydroxynicotinate
OR901986-1G OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA 865 PLN
APOSOR901986-1G APOSOR901986-250MG
4-Hydroksynikotynian metylu 98%
4-Hydroksynikotynian metylu
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114270
Numer CAS: 67367-24-2