Drukuj
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 604 PLN
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5862 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12196974
Numer CAS: 89639-36-1