Drukuj
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 406 PLN
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00111560
Numer CAS: 24195-07-1