Drukuj
Alkohol 4-aminobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 537 PLN
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
Alkohol 4-aminobenzylowy 98%
Alkohol 4-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014782
Numer CAS: 623-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-767-5