Drukuj
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 197 PLN
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Formuła: C₄H₂BrClO₂S₂
Temp. Wrzenia: 99…102 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 39…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00084909
Numer CAS: 55854-46-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II