Drukuj
Chlorek m-toluenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
OR9007-1G OR9007-25G OR9007-5G
APOSOR9007-1GEA 110 PLN
APOSOR9007-1G APOSOR9007-25G APOSOR9007-5G
Chlorek m-toluenosulfonylu 98%
Chlorek m-toluenosulfonylu
Formuła: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 252…253 °C
Temp. topnienia: 11.7
Gęstość: 1.314 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107.2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051747
Numer CAS: 1899-93-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II