Drukuj
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-alpha,alpha-dimethylbenzylamine
OR900669-1G OR900669-5G
APOSOR900669-1GEA 662 PLN
APOSOR900669-1G APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Formuła: C₉H₁₂BrN
MW: 214.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06797600
Numer CAS: 17797-12-5