Drukuj
Chlorek 2-tiofenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9006-100G OR9006-25G OR9006-5G
APOSOR9006-100GEA 807 PLN
APOSOR9006-100G APOSOR9006-25G APOSOR9006-5G
Chlorek 2-tiofenosulfonylu 97%
Chlorek 2-tiofenosulfonylu
Formuła: C₄H₃ClO₂S₂
Temp. Wrzenia: 130…132 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 29…32 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005426
Numer CAS: 16629-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 240-677-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II