Drukuj
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9000-100G OR9000-25G OR9000-5G
APOSOR9000-100GEA 691 PLN
APOSOR9000-100G APOSOR9000-25G APOSOR9000-5G
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride, Technical Grade
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₉H₁₁ClO₂S
Temp. Wrzenia: 142 °C/5mmHg
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041510
Numer CAS: 54997-90-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II