Drukuj
2-Chloro-5-hydroksypirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 1010 PLN
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chloro-5-hydroksypirydyna 98%
2-Chloro-5-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₄ClNO
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234050
Numer CAS: 41288-96-4