Drukuj
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8991-25G OR8991-5G
APOSOR8991-25GEA 1640 PLN
APOSOR8991-25G APOSOR8991-5G
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Formuła: C₈H₁₁ClO₅
Temp. Wrzenia: 98 °C/0,5mmHg
Gęstość: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114359
Numer CAS: 34034-87-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III