Drukuj
Aniline sulphate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8983-25G OR8983-5G OR8983-100G
APOSOR8983-25GEA 218 PLN
APOSOR8983-25G APOSOR8983-5G APOSOR8983-100G
Aniline sulphate
Aniline sulphate
Formuła: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Gęstość: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013110
Numer CAS: 542-16-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III