Drukuj
chlorowodorek aniliny
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylamine HCl, Aminobenzene hydrochloride, Anilinium chloride, Aminobenzene HCl, Phenylamine hydrochloride
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 451 PLN
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
chlorowodorek aniliny
chlorowodorek aniliny
Formuła: C₆H₈ClN
MW: 129.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 245 °C
Temp. topnienia: 196…200 °C
Gęstość: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012958
Numer CAS: 142-04-1
Jednostka: 1548
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00616