Drukuj
2,3-Dibromo-5-picoline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dibromo-5-methylpyridine
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 73.1 PLN
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibromo-5-picoline
2,3-Dibromo-5-picoline
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 270.8 °C
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112574
Numer CAS: 29232-39-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III