Drukuj
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 110 PLN
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrClN
Temp. Wrzenia: 78 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 40…46 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095093
Numer CAS: 29241-60-9