Drukuj
4-Piperidineethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8972-1G OR8972-5G
APOSOR8972-1GEA 110 PLN
APOSOR8972-1G APOSOR8972-5G
4-Piperidineethanol
4-Piperidineethanol
Formuła: C₇H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 228 °C
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006008
Numer CAS: 622-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-727-7