Drukuj
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G OR8969-25G OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA 923 PLN
APOSOR8969-100G APOSOR8969-25G APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.2102 g/mol
Gęstość: 1.092 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03093637
Numer CAS: 25137-01-3