Drukuj
(R)-(-)-Nipecotic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 110 PLN
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16 g/mol
Temp. topnienia: 250…255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01630787
Numer CAS: 25137-00-2