Drukuj
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
OR8966-100G OR8966-25G OR8966-500G
APOSOR8966-100GEA 269 PLN
APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G APOSOR8966-500G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Formuła: C₅H₇NO₃
MW: 129.12 g/mol
Temp. topnienia: 155…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066212
Numer CAS: 4042-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-735-0