Drukuj
(-)-Kwas (S)-2-pirolidono-5-karboksylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OR8965-100G OR8965-500G
APOSOR8965-100GEA 110 PLN
APOSOR8965-100G APOSOR8965-500G
(-)-Kwas (S)-2-pirolidono-5-karboksylowy
(-)-Kwas (S)-2-pirolidono-5-karboksylowy
Formuła: C₅H₇NO₃
MW: 129.1 g/mol
Temp. topnienia: 155…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005272
Numer CAS: 98-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-700-3