Drukuj
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
OR8964-100G OR8964-25G OR8964-5G
APOSOR8964-100GEA 841 PLN
APOSOR8964-100G APOSOR8964-25G APOSOR8964-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formuła: C₅H₉NO₃
MW: 131.13 g/mol
Temp. topnienia: 243…248 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005252
Numer CAS: 2584-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 219-963-5