Drukuj
α,α'-Dibromo-o-ksylen
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8961-100G OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA 508 PLN
APOSOR8961-100G APOSOR8961-25G
α,α'-Dibromo-o-ksylen
α,α'-Dibromo-o-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
Temp. topnienia: 91…96 °C
Gęstość: 1,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000175
Numer CAS: 91-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-042-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II