Drukuj
Kwas 8-chinolinokarboksylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8958-1G OR8958-5G OR8958-10G
APOSOR8958-1GEA 131 PLN
APOSOR8958-1G APOSOR8958-5G APOSOR8958-10G
Kwas 8-chinolinokarboksylowy
Kwas 8-chinolinokarboksylowy
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 183…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047619
Numer CAS: 86-59-9