Drukuj
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 269 PLN
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrClI
MW: 317.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…162 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 33…35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079709
Numer CAS: 31928-47-9