Drukuj
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 572 PLN
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy 95%
Chlorek 3-metoksybenzenosulfonowy
Formuła: C₇H₇ClO₃S
Temp. Wrzenia: 158…159 °C/20mmHg
Gęstość: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318155
Numer CAS: 10130-74-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II