Drukuj
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8942-1G OR8942-25G OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA 110 PLN
APOSOR8942-1G APOSOR8942-25G APOSOR8942-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClNO₅S
Temp. topnienia: 90…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094697
Numer CAS: 21320-91-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II