Drukuj
1,2-Dijodobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8941-100G OR8941-25G
APOSOR8941-100GEA 656 PLN
APOSOR8941-100G APOSOR8941-25G
1,2-Dijodobenzen 99%
1,2-Dijodobenzen
Formuła: C₆H₄I₂
Temp. Wrzenia: 282 °C/15mmHg
Gęstość: 2,524 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001038
Numer CAS: 615-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-425-5