Drukuj
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8938-25G OR8938-5G
APOSOR8938-25GEA 1500 PLN
APOSOR8938-25G APOSOR8938-5G
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆BrClO₂S
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094696
Numer CAS: 72256-93-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II