Drukuj
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate
OR8934-100G OR8934-25G OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA 598 PLN
APOSOR8934-100G APOSOR8934-25G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formuła: C₈H₉NO₃
Temp. topnienia: 124…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00088091
Numer CAS: 4136-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-958-3