Drukuj
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 963 PLN
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 98 °C/0,4mmHg
Gęstość: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00235185
Numer CAS: 1836-62-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,III