Drukuj
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-4-nitropyrazole
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 110 PLN
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formuła: C4H5N3O2
MW: 127.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 325 °C
Temp. topnienia: 131…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037864
Numer CAS: 5334-39-4